Orders LinkContactUsLinkComponent
Shoe covers, PP/CPE
Shoe covers, PP/CPE
5 pieces/roll, 10 rolls/polybag, 4 bags/carton, bianco/bianco, 160 mm, 410 mm
Codice catalogo 114-9035
Nome del fornitore:   HUBEI ORIENT INTL TRADING
Shoe covers, PP/CPE
Codice catalogo 114-9035
Nome del fornitore:  HUBEI ORIENT INTL TRADING
Shoe covers, PP/CPE
Shoe covers, PP/CPE
5 pieces/roll, 10 rolls/polybag, 4 bags/carton, bianco/bianco, 160 mm, 410 mm
Price
SFr. 57.50
Log in per disponibilità
1 * 200 ST
Product Details & Documents
These non woven shoe covers are made of PP with a skid-resistant CPE coating on the sole.
  • High degree of sensitivity and high strength
  • Latex-free
  • Elasticated opening
Ideal for use in hospitals and medical environments.
Weight: 38 g/m² (PP fabric)
Specifiche
  • Colore:
    bianco/bianco
  • Descrizione:
    5 pieces/roll, 10 rolls/polybag, 4 bags/carton
  • Altezza:
    160 mm
  • Lunghezza:
    410 mm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    114-9035
  • Applicazioni per abiti:
    Medical|Clinical