Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Mop, AlphaMop™, PE

AlphaMop™ foam pad replacements, TX7118F (for TX7108 and TX7108A), 381×203,2 mm, -, 25 foam pads and 4 fastening pins/bag; 3 bags/case
Codice catalogo 141-1059
Nome del fornitore:   Texwipe
Mop, AlphaMop™, PE
Codice catalogo 141-1059
Nome del fornitore:  Texwipe
Mop, AlphaMop™, PE
Mop, AlphaMop™, PE

AlphaMop™ foam pad replacements, TX7118F (for TX7108 and TX7108A), 381×203,2 mm, -, 25 foam pads and 4 fastening pins/bag; 3 bags/case

Price
SFr. 26.50
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Ideale per la pulizia di soffitti, pareti, pavimenti e altre superfici piane in ambienti critici. La testa in poliestere sostituibile e lavata si adatta su un gruppo tampone piatto in schiuma con snodo girevole fissato a un manico in fibra di vetro. Il tampone in schiuma sostituibile assicura che la testa in poliestere si conformi a pavimenti testurizzati e altre superfici resistendo a corrosione e abrasione. Un manico in fibra di vetro leggero e durevole offre all’utente un eccellente controllo della testa girevole.

  • Mop leggero mantiene una generazione ultra-bassa di particelle ed estraibili
  • Il mop può essere sterilizzato
  • Le coperture della testa mop possono essere pre-umidificate con 6% isopropanolo
  • Raggiunge facilmente aree difficili da raggiungere
  • Eccellente durata con bassa contaminazione
  • Consente all’utente di cambiare frequentemente coperture e tamponi in schiuma, aderendo al protocollo di pulizia
  • Configurazione a cambio rapido di copertura e tampone in schiuma

Lunghezza manico.

Packaging: Il mop è confezionato per cleanroom in Bag-Within-A-Bag®.

Caution: *Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904.

Specifiche
  • Descrizione:
    AlphaMop™ foam pad replacements, TX7118F (for TX7108 and TX7108A)
  • Lunghezza:
    -
  • L×L:
    381×203,2 mm
  • Seq:
    07
  • Confezione:
    25 foam pads and 4 fastening pins/bag; 3 bags/case
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.