Shoe covers, PP/CPE
5 pieces/roll, 10 rolls/polybag; 16 bags/carton, bianco/blu, 160 mm, 440 mm
Katalognr. 114-9039
Anbieter: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Direkt zu
Product Details & Documents
These non woven shoe covers are made of PP with a skid-resistant CPE coating on the sole.
- High degree of sensitivity and high strength
- Latex-free
- Elasticated opening
Ideal for use in hospitals and medical environments.
Weight: 38 g/m² (PP fabric)
Dokumente
Technische Daten
- Colore:bianco/blu
- Descrizione:5 pieces/roll, 10 rolls/polybag; 16 bags/carton
- Altezza:160 mm
- Lunghezza:440 mm
- Seq:07
- Cat. No.:114-9039
- Applicazioni per abiti:Medical|Clinical
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..