Orders LinkContactUsLinkComponent
Gloves, HDPE
Gloves, HDPE
S, trasparente, 0,012 mm, 100/bag, 100 bags/box
100/box, 100 box/case
Catalog # HOIT110495
Gloves, HDPE
Catalog # HOIT110495
Gloves, HDPE
Gloves, HDPE
S, trasparente, 0,012 mm, 100/bag, 100 bags/box
100/box, 100 box/case
Price
SFr. 309.00
Log in for availability
1 * 5.000 ST
Product Details & Documents
These disposable gloves are made from polyethene.
Specifications
  • Dimensione del guanto:
    S
  • Confezione:
    100/bag, 100 bags/box
    100/box, 100 box/case
  • Colore:
    trasparente
  • Seq:
    01
  • Spessore:
    0,012 mm
  • Monouso/riutilizzabile:
    monouso
  • Cat. No.:
    HOIT110495
  • Spessore polsino:
    0,012 mm