Orders LinkContactUsLinkComponent
Shoe covers, PP/CPE
Bulk (2000 pieces/bag/carton), blu, 160 mm, 420 mm
Codice catalogo HOIT110490
Nome del fornitore:   HUBEI ORIENT INTL TRADING
Shoe covers, PP/CPE
Codice catalogo HOIT110490
Nome del fornitore:  HUBEI ORIENT INTL TRADING
Shoe covers, PP/CPE
Shoe covers, PP/CPE
Bulk (2000 pieces/bag/carton), blu, 160 mm, 420 mm
Price
SFr. 254.00
Log in per disponibilità
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
These non woven shoe covers are made of PP with a skid-resistant CPE coating on the sole.
  • High degree of sensitivity and high strength
  • Latex-free
  • Elasticated opening
Ideal for use in hospitals and medical environments.
Weight: 38 g/m² (PP fabric)
Specifiche
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Bulk (2000 pieces/bag/carton)
  • Altezza:
    160 mm
  • Lunghezza:
    420 mm
  • Seq:
    13
  • Cat. No.:
    HOIT110490
  • Applicazioni per abiti:
    Medical|Clinical