Orders LinkContactUsLinkComponent
Shoe covers, PP/CPE
Shoe covers, PP/CPE
5 pieces/roll, 10 rolls/polybag, 20 bags/carton, bianco/blu, 160 mm, 420 mm
Codice catalogo 114-9046
Nome del fornitore:   HUBEI ORIENT INTL TRADING
Shoe covers, PP/CPE
Codice catalogo 114-9046
Nome del fornitore:  HUBEI ORIENT INTL TRADING
Shoe covers, PP/CPE
Shoe covers, PP/CPE
5 pieces/roll, 10 rolls/polybag, 20 bags/carton, bianco/blu, 160 mm, 420 mm
Price
288.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These non woven shoe covers are made of PP with a skid-resistant CPE coating on the sole.
  • High degree of sensitivity and high strength
  • Latex-free
  • Elasticated opening
Ideal for use in hospitals and medical environments.
Weight: 38 g/m² (PP fabric)
Specifiche
  • Colore:
    bianco/blu
  • Descrizione:
    5 pieces/roll, 10 rolls/polybag, 20 bags/carton
  • Altezza:
    160 mm
  • Lunghezza:
    420 mm
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    114-9046
  • Applicazioni per abiti:
    Medical|Clinical