Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, 1 door, right hinged, 450×366×630 mm
Catalog # KOTT307-00043
Supplier: KOETTERMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
Specifications
- Descrizione:Wall-mounted cabinet, with one shelf
- Seq:13
- L×P×A:450×366×630 mm
- Porte:1 door, right hinged
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..