Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, 3 doors, 1500×350×480 mm
Catalog # KOTT307-00151
Supplier: KOETTERMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
Specifications
- Descrizione:Wall-mounted cabinet, with one shelf
- Seq:25
- L×P×A:1500×350×480 mm
- Porte:3 doors
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..