Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable, 2 sliding glass doors, 900×350×780 mm
KOTT307-00072
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
- Descrizione:Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable
- Seq:05
- L×P×A:900×350×780 mm
- Porte:2 sliding glass doors
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.