Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, 1 door, left hinged, 600×516×740 mm
Codice catalogo KOTT315-00069
Nome del fornitore: KOETTERMANN
Vai a
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
- Optional locks
- Fitted with castors
- Removable shelves
Specifiche
- Descrizione:Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height
- Seq:13
- L×P×A:600×516×740 mm
- Porte:1 door, left hinged
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.