Accessories
Extended delivery jet assembly, 150 mm, for 25 ml dispenser
Codice catalogo SOCO1.525.150
Nome del fornitore:   Socorex Isba
Accessories
Codice catalogo SOCO1.525.150
Nome del fornitore:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
Extended delivery jet assembly, 150 mm, for 25 ml dispenser
Price
SFr. 76.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Extended delivery jet assembly, 150 mm, for 25 ml dispenser
  • Seq:
    19