Accessories
Delivery jet assembly, 120 mm, for 25 ml dispenser
Codice catalogo SOCO1.525.120
Nome del fornitore: Socorex Isba
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Descrizione:Delivery jet assembly, 120 mm, for 25 ml dispenser
- Seq:15