Orders LinkContactUsLinkComponent
Okadaic acid
Okadaic acid
100 µG
Codice catalogo CAYM10011490-100
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
Okadaic acid
Codice catalogo CAYM10011490-100
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  78111-17-8
Okadaic acid
100 µG
Numero CAS:  78111-17-8
Price
SFr. 347.00
Log in per disponibilità
1 * 100 µG
Product Details & Documents
Sinonimi:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • Numero CAS:78111-17-8
  • Formula:C₄₄H₆₈O₁₃
  • Numero MDL:MFCD00083455
  • Molecular Weight:805.02 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 µG