Orders LinkContactUsLinkComponent
Igromicina B
Igromicina B
Bottiglia di vetro, 1 g
Codice catalogo CAYM14291-1
Tossico
Corrosivo
Salute
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
Igromicina B
Codice catalogo CAYM14291-1
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Numero CAS:  31282-04-9
Igromicina B
Bottiglia di vetro, 1 g
Numero CAS:  31282-04-9
Price
SFr. 221.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
  • Numero CAS:31282-04-9
  • Formula:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
  • Numero MDL:MFCD06795479
  • Molecular Weight:527.5 g/mol
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:250-545-5
  • UN:3462
  • ADR:6.1,I
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 g