Orders LinkContactUsLinkComponent
Cicloesimide
Bottiglia di vetro, 1 g
Catalog # CAYM14126-1
Toxic
Health
Environment
Supplier:   Cayman Chemical
Cicloesimide
Catalog # CAYM14126-1
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  66-81-9
Cicloesimide
Cicloesimide
Bottiglia di vetro, 1 g
CAS Number:  66-81-9
Price
SFr. 117.00
Log in for availability
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • CAS Number:66-81-9
  • Formula:C₁₅H₂₃NO₄
  • MDL Number:MFCD00082346
  • Molecular Weight:281.35 g/mol
  • Storage Temperature:Ambiente
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Specifications
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 g
Specifications