Amfotericina B
Bottiglia di vetro, 1 g
Codice catalogo CAYM11636-1
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
- Numero CAS:1397-89-3
- Formula:C₄₇H₇₃NO₁₇
- Numero MDL:MFCD00877763
- Molecular Weight:924.08 g/mol
- temperatura di conservazione:Congelamento
- EINECS:215-742-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.