5-Nitroso-8-quinolinol
Bottiglia di vetro, 100 mg
Codice catalogo CAYM13856-100
Nome del fornitore: Cayman Chemical
5-Nitroso-8-quinolinol
Codice catalogo CAYM13856-100
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Numero CAS: 3565-26-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 5-Nitrosoquinolin-8-ol
- Numero CAS:3565-26-2
- Formula:C₉H₆N₂O₂
- Numero MDL:MFCD00041862
- Molecular Weight:174.16
- Punto di fusione:245 °C
- EINECS:222-650-6
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



