5-Nitroso-8-quinolinol
Bottiglia di vetro, 50 mg
Nome del fornitore: Cayman Chemical
5-Nitroso-8-quinolinol
Codice catalogo CAYM13856-50
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Numero CAS: 3565-26-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 5-Nitrosoquinolin-8-ol
- Numero CAS:3565-26-2
- Formula:C₉H₆N₂O₂
- Numero MDL:MFCD00041862
- Molecular Weight:174.16
- Punto di fusione:245 °C
- EINECS:222-650-6
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 mg
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



