Igromicina B
Bottiglia di vetro, 500 mg
Codice catalogo CAYM14291-500
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Igromicina B
Codice catalogo CAYM14291-500
Nome del fornitore: Cayman Chemical
Numero CAS: 31282-04-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
- Numero CAS:31282-04-9
- Formula:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
- Numero MDL:MFCD06795479
- Molecular Weight:527.5 g/mol
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:250-545-5
- UN:3462
- ADR:6.1,I
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 mg