Powder Sampler, SteriWare®
Disposable samplers, HDPE, 100 ml, 40 mm, 1000 mm, +
Designed to collect single large volume sample from a single known point of free flowing powders from drums, kegs, and most containers.
- Single use with gamma irradiation
- Assembled and packed in a cleanroom environment - Class 100000
- BSE/TSE free as well as full batch traceability
Zertifizierung: FDA and EU 10/2011 conformity, ATEX rated.
- Ø:40 mm
- Sterili:+
- Capacità:100 ml
- Descrizione:Disposable samplers
- Lunghezza:1000 mm
- Materiale:HDPE
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..