Orders LinkContactUsLinkComponent
Deionisers, behropur®
Deionisers, behropur®
Deioniser B10, gravity flow output, with conductivity meter
Codice catalogo BEHRB00223463
Nome del fornitore:   BEHR
Deionisers, behropur®
Codice catalogo BEHRB00223463
Nome del fornitore:  BEHR
Deionisers, behropur®
Deionisers, behropur®
Deioniser B10, gravity flow output, with conductivity meter
Price
SFr. 1’020.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These deionisers are thick-walled, robust and practical mixed-bed ion exchangers made of blue polyethylene with free output to the storage tank. Ideal also for subsequent demineralisation of reverse osmosis system or for an ambitious aquarist.
  • Can be connected directly to the water supply and is immediately ready for use
  • Automatic deaeration due to the water being supplied from the bottom
  • Nozzles are sturdy and easy to clean
  • Minimum risk of microbial contamination due to slit nozzles in the raw water supply
  • Extremely secure and leakproof sealing of the nozzles
Conductance is controlled directly on the unit (installed measuring equipment) or with remote location meter.
Informazioni per l'ordine: Supplied with conductivity meter, mounting brackets and available with shutoff valve.
Specifiche
  • Descrizione:
    Deioniser B10, gravity flow output, with conductivity meter
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    BEHRB00223463
  • Modello:
    B10
  • Ø×H:
    210×630 mm
  • Portata di flusso max.:
    100 l/h
  • Capacità:
    1000 L
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Conductivity meter for de-ionisers B5 and B10
    Conductivity meter for de-ionisers B5 and B10
    BEHRB00223499
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 323.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Depressurised cartridge, B5Z
    Depressurised cartridge, B5Z
    BEHRB00223465
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 334.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Depressurised cartridge, B10Z
    Depressurised cartridge, B10Z
    BEHRB00223466
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 675.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..