Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
nero, S
Codice catalogo KWIN110170940S
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Codice catalogo KWIN110170940S
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Vai a
Product Details & Documents
Double-face sweat jacket made from 80% cotton and 20% polyester.
- Red contrast colour at collar and zip pullers
- Two front pockets, one breast pocket with zip
- Cuffs and hem in rib with elastane
- Tapered waist
Weight: 320 g/m²
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:S
- Colore:nero
- Seq:06
- Tessuto:80% cotton and 20% polyester
- Cat. No.:KWIN110170940S
- Genere:Per le donne
- Sleeve or leg length:Long
- Peso:320 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip