Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
nero, L
Codice catalogo KWIN110170940L
Nome del fornitore:   FRISTADS KANSAS
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Codice catalogo KWIN110170940L
Nome del fornitore:  FRISTADS KANSAS
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
nero, L
Price
84.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-face sweat jacket made from 80% cotton and 20% polyester.
  • Red contrast colour at collar and zip pullers
  • Two front pockets, one breast pocket with zip
  • Cuffs and hem in rib with elastane
  • Tapered waist
Weight: 320 g/m²
Documents
Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    L
  • Colore:
    nero
  • Seq:
    08
  • Tessuto:
    80% cotton and 20% polyester
  • Cat. No.:
    KWIN110170940L
  • Genere:
    Per le donne
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Peso:
    320 g/m²
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose
  • Tipo di chiusura:
    Con chiusura a zip