Orders LinkContactUsLinkComponent
Igromicina B in solution
Igromicina B in solution
25 mL
Codice catalogo A2175.0025
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
Igromicina B in solution
Codice catalogo A2175.0025
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  31282-04-9
Igromicina B in solution
25 mL
Numero CAS:  31282-04-9
Price
369.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Sinonimi:  (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
  • Numero CAS:31282-04-9
  • Formula:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
  • Numero MDL:MFCD06795479
  • Molecular Weight:527.5 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    25 mL
Specifiche