Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 2.5
Codice catalogo SIMEVF2195
Nome del fornitore:   Industrial Physics
Viscosity flow cups
Codice catalogo SIMEVF2195
Nome del fornitore:  Industrial Physics
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 2.5
Price
SFr. 241.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: AFNOR
Documents
Specifiche
  • Modello:
    2.5
  • Descrizione:
    Viscosity flow cup
  • Seq:
    01
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    SIMEVF2068
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 789.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stativo per piastra (260 mm)
    Stativo per piastra (260 mm)
    769-1150
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 273.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 110.00