n-Eptano
Glass bottle, 1 L
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinonimi: high purity solvents
- Numero CAS:142-82-5
- Formula:H₃C(CH₂)₅CH₃
- Numero MDL:MFCD00009544
- Molecular Weight:100.20 g/mol
- IndexMerck:13,04679
- Punto di ebollizione:98,4 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–90,6 °C
- Densità:0,6838 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:–4 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- UN:1206
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:205-563-8
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:1 L
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



