Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision cut thermometers
Precision cut thermometers
Uncovered type, with blank round capillary form; Installation length: 210 cm, −20...+250 °C, 1,0 °C, Blue, 184 mm, 19/26
Codice catalogo SCNL4736854
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision cut thermometers
Codice catalogo SCNL4736854
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision cut thermometers
Uncovered type, with blank round capillary form; Installation length: 210 cm, −20...+250 °C, 1,0 °C, Blue, 184 mm, 19/26
Price
SFr. 66.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These standard grinding size precision cut thermometers are designed with handle.
  • Colourless, round capillary form
Upper part: 275×11 mm
Lower part: Ø 7,25 mm
Specifiche
  • per cono:
    19/26
  • Profondità d'immersione:
    184 mm
  • Descrizione:
    Uncovered type, with blank round capillary form; Installation length: 210 cm
  • Seq:
    01
  • Divisione:
    1,0 °C
  • Riempimento:
    Blue
  • Range di misura:
    −20...+250 °C