Criobox, Nalgene®
With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included), Cryobank, bianco, 133×133×52 mm
479-2505
In PC bianco.
- Adatto per congelatore meccanico o stoccaggio di azoto liquido in fase di vapore
- Tipo di fiala: provette per criobanca
Scatola con coperchio trasparente per la conservazione di vials, bottiglie e buste di vario formato in contenitori ad azoto liquido, congelatori o frigoriferi (a temperature da −196 a +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
- Per:Cryobank
- Esterno L×P×A:133×133×52 mm
- Colore:bianco
- Descrizione:With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included)
- Seq:02
- Cat. No.:479-2505
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)