Process pH combination electrodes
Elettrodo pH combinato, con membrana cilindrica e PT1000, H 7381-T1000 VP, 2 - 13, −5...+80 °C, Vetro, Gel, Ceramica, 12×120 mm, VP
Codice catalogo SCOI285090155
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Connettore:VP
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:H 7381-T1000 VP
- Descrizione:Elettrodo pH combinato, con membrana cilindrica e PT1000
- Materiale:Vetro
- Seq:11
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:Gel
- Temperatura:−5...+80 °C
- pH:2 - 13