Heating tapes, HBV
Heating tape HBV, 0,5 m length, 100 W
Codice catalogo HORS020331
Nome del fornitore: HORST
Vai a
Product Details & Documents
The heating tape comes with 1,4301 (V2A) stainless steel protective braid and multiple electrical glass-yarn insulation. This braid minimises the release of fibres.
- Nominal temperature: 450 °C
- Nominal voltage: ~230 V
- Thickness×Breadth: 5×30 mm
Specifiche
- Descrizione:Heating tape HBV, 0,5 m length, 100 W
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.