Potassium chloride standard solution
Potassium chloride standard solution, 0,1 M KCl, 12890 µS/cm, ±129 µS/cm, 25 °C, 50 mL
Codice catalogo HACH2974426
Nome del fornitore: Hach
Potassium chloride standard solution
Codice catalogo HACH2974426
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:50 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:Potassium chloride standard solution, 0,1 M KCl
- Accuratezza:±129 µS/cm
- Conduttanza:12890 µS/cm