Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 7,00, ±0,02, fosfato, giallo, 25 °C, 50 mL
Codice catalogo HACH2283526
Nome del fornitore:   Hach
pH buffer solutions, colour coded
Codice catalogo HACH2283526
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 7,00, ±0,02, fosfato, giallo, 25 °C, 50 mL
Numero CAS:  
Price
23.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 50 mL
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di tampone pH:
    fosfato
  • Conf:
    50 mL
  • Temperatura di riferimento:
    25 °C
  • Colore:
    giallo
  • Descrizione:
    Buffer solution
  • Accuratezza pH:
    ±0,02
  • Valore pH:
    7,00
Specifiche