Cuffie, PP
blu, 580 mm
113-9200
Disposable mob caps made of PP. Ideal for use in non critical environments.
- Con singola fascia elastica senza lattice
- Disponibile in diversi colori
Peso: 10 to 12 g/m²
: 100 pieces per polybag bag and 1000 pieces per carton.
- Ø:580 mm
- Colore:blu
- Seq:07
- Cat. No.:113-9200
- Applicazioni per abiti:General Purpose