Cuffie, PP
verde, 520 mm
Codice catalogo 113-9196
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Disposable mob caps made of PP. Ideal for use in non critical environments.
- Con singola fascia elastica senza lattice
- Disponibile in diversi colori
Peso: 10 to 12 g/m²
Confezione: 100 pieces per polybag bag and 1000 pieces per carton.
Documents
CoC VWR Mob caps, PP.pdf
Dichiarazione di conformità
Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Ø:520 mm
- Colore:verde
- Seq:03
- Cat. No.:113-9196
- Applicazioni per abiti:General Purpose