Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuffie, PP
Cuffie, PP
bianco, 520 mm
Catalog # 113-9194
Supplier:   VWR Collection
Cuffie, PP
Catalog # 113-9194
Supplier:  VWR Collection
Cuffie, PP
Cuffie, PP
bianco, 520 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Disposable mob caps made of PP. Ideal for use in non critical environments.
  • Con singola fascia elastica senza lattice
  • Disponibile in diversi colori
Peso: 10 to 12 g/m²
Packaging: 100 pieces per polybag bag and 1000 pieces per carton.
Specifications
  • Ø:
    520 mm
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    113-9194
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose