Cuffie con elastico
blu, 580 mm
Codice catalogo 113-9215
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Queste cuffie monouso in PP sono ideali per l'uso in ambienti non critici con elevati standard igienici.
- Tessuto leggero
- Fascia elastica senza lattice
- Disponibili con in diversi colori e misure
Peso: 10 - 12 g/m²
Confezione: 100 pezzi per sacchetto in plastica doppio; 1000 pezzi per confezione.
Documents
CoC Bouffant Caps.pdf
Dichiarazione di conformità
Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Ø:580 mm
- Colore:blu
- Cat. No.:113-9215
- Applicazioni per abiti:General Purpose