Sovramaniche, LDPE
Sovramaniche, 40 μm, blu
Codice catalogo 113-9673
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Sovramaniche in pellicola di LDPE da 20 o 40 µm.
- Elastico senza lattice
- Lunghezza: 400 x 200 mm
Confezione: 2000 pezzi/confezione.
Documents
Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Ulteriori dettagli sul prodotto
GUNA122145_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Colore:blu
- Descrizione:Sovramaniche, 40 μm
- Seq:02
- Cat. No.:113-9673