Zymo-Spin™ I Columns
Zymo-Spin™ I, Spin Column, 250
Codice catalogo ZYMOC1003-250
Marketsource
Nome del fornitore: Zymo Research
Zymo-Spin™ I Columns
Codice catalogo ZYMOC1003-250
Nome del fornitore: Zymo Research
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Spin columns for the purification of DNA or RNA.
- Format: DNA/RNA binding
- DNA binding capacity: 5 µg
- RNA binding capacity: 10 µg
- Compatibility: microcentrifuge, vacuum manifold
The Zymo-Spin™ I column can be used either in micro centrifuges or on vacuum manifolds for the purification of DNA and/or RNA. The Zymo-Spin™ I features durable polypropylene construction and contains a unique silica-based matrix that allows purification of up to 5 μg of DNA, and 10 μg of RNA, in ≥ 6 μl eluate. Capacity is 800 μl.
Specifiche
Specifiche
- Conf:250
- Descrizione:Zymo-Spin™ I
- Formato:Spin Column
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



