Clamping chains, type KF
Clamping chains, type KF, DN 10/16, Acciaio inossidabile
Codice catalogo ILMV710645
Nome del fornitore: Welch by Gardner Denver
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Clamping chains, type KF, DN 10/16
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03