Orders LinkContactUsLinkComponent
Mirrors, Magoptic
Mirrors, Magoptic
Mirror, with focal length of +200 mm, 40 mm
Codice catalogo DIDAPOD608716
Nome del fornitore:   DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Codice catalogo DIDAPOD608716
Nome del fornitore:  DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Mirrors, Magoptic
Mirror, with focal length of +200 mm, 40 mm
Price
SFr. 7.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mirrors used for enabling classroom experiments.
Specifiche
  • Descrizione:
    Mirror, with focal length of +200 mm
  • Seq:
    06
  • Ø:
    40 mm