Orders LinkContactUsLinkComponent
Mirrors, Magoptic
Mirror, with focal length of -200 mm, 80 mm
Codice catalogo DIDAPOD608417
Nome del fornitore:   DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Codice catalogo DIDAPOD608417
Nome del fornitore:  DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Mirrors, Magoptic
Mirror, with focal length of -200 mm, 80 mm
Price
SFr. 14.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mirrors used for enabling classroom experiments.
Specifiche
  • Descrizione:
    Mirror, with focal length of -200 mm
  • Seq:
    11
  • Ø:
    80 mm