Mirrors, Magoptic
Mirror, with focal length of -100 mm, 80 mm
DIDAPOD608480
: DIDALAB
Mirrors used for enabling classroom experiments.
- Descrizione:Mirror, with focal length of -100 mm
- Seq:08
- Ø:80 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals