Orders LinkContactUsLinkComponent
Diode lasers, class II
Diode lasers, class II
Diode laser, blue, Class II, 405 nm
Codice catalogo DIDAPOD013136
Nome del fornitore:   DIDALAB
Diode lasers, class II
Codice catalogo DIDAPOD013136
Nome del fornitore:  DIDALAB
Diode lasers, class II
Diode lasers, class II
Diode laser, blue, Class II, 405 nm
Price
SFr. 325.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Power slightly less than 1 mW
  • Homogenous and lightly divergent beam (3,2×7,1 mm at 10 metres)
  • Electronic device for constant power throughout its use
  • Polarized beam - ON / OFF switch
Informazioni per l'ordine: Laser provided on Ø 10 mm rod with mains power supply.
Specifiche
  • Descrizione:
    Diode laser, blue, Class II
  • Lunghezza d'onda:
    405 nm