Orders LinkContactUsLinkComponent
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Line generator, with a laser, enables to project one line, by the use of one glass cylinder, rotating at 360°
Codice catalogo DIDAPOD060220
Nome del fornitore:   DIDALAB
Optical components for optical bench
Codice catalogo DIDAPOD060220
Nome del fornitore:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Line generator, with a laser, enables to project one line, by the use of one glass cylinder, rotating at 360°
Price
SFr. 79.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Line generator, with a laser, enables to project one line, by the use of one glass cylinder, rotating at 360°
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Permanent frame, Ø 40 mm
    Permanent frame, Ø 40 mm
    DIDAPOD010095
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 40.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Simple lens holder, Ø 40 mm
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    DIDAPOD010110
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 20.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    DIDAPOD010080
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 71.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lens holder, Ø 40/42 mm
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    DIDAPOD010090
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lens holder, Ø 80 mm
    Lens holder, Ø 80 mm
    DIDAPOD060130
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 57.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    DIDAPOD002192
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..