Orders LinkContactUsLinkComponent
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Direct vision prism with internal Amici prism
Codice catalogo DIDAPOD068282
Nome del fornitore:   DIDALAB
Optical components for optical bench
Codice catalogo DIDAPOD068282
Nome del fornitore:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Direct vision prism with internal Amici prism
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Direct vision prism with internal Amici prism
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Permanent frame, Ø 40 mm
    Permanent frame, Ø 40 mm
    DIDAPOD010095
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 40.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Simple lens holder, Ø 40 mm
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    DIDAPOD010110
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 20.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    DIDAPOD010080
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 71.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lens holder, Ø 40/42 mm
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    DIDAPOD010090
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lens holder, Ø 80 mm
    Lens holder, Ø 80 mm
    DIDAPOD060130
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 57.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    DIDAPOD002192
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 120.00