High visibility rain jacket, Essential, class 3
giallo fluorescente, XXL
Codice catalogo KWIN1010121302XL
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
High visibility rain jacket, Essential, class 3
Codice catalogo KWIN1010121302XL
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Vai a
Product Details & Documents
Basic rain jacket made of polyurethane-coated nylon jersey with 'stretch' function.
- Detachable drawstring hood
- Buttons and zip
- Adjustable cuffs
Weight: 170 g/m²
Certifications: EN 471 (3-2), EN 343 (3-2)
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:giallo fluorescente
- Seq:07
- Tessuto:Polyurethane-coated nylon
- Cat. No.:KWIN1010121302XL
- Genere:Unisex
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Rain (waterproof)
- Peso:170 g/m²
- Modello:Class 3
- Applicazioni per abiti:General Purpose
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.