High visibility rain jacket, Essential, class 3
giallo fluorescente, M
Catalog # KWIN114041-171M
Supplier: FRISTADS KANSAS
Jump to:
Product Details & Documents
Basic rain jacket made of polyurethane-coated nylon jersey with 'stretch' function.
- Detachable drawstring hood
- Buttons and zip
- Adjustable cuffs
Weight: 170 g/m²
: EN 471 (3-2), EN 343 (3-2)
Specifications
- Taglia dell'abbigliamento:M
- Colore:giallo fluorescente
- Seq:04
- Tessuto:Polyurethane-coated nylon
- Cat. No.:KWIN114041-171M
- Genere:Unisex
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Rain (waterproof)
- Peso:170 g/m²
- Modello:Class 3
- Applicazioni per abiti:General Purpose
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip