Orders LinkContactUsLinkComponent
High visibility rain jacket, Essential, class 3
arancione fluorescente, XL
Codice catalogo KWIN1010122301XL
Nome del fornitore:   FRISTADS KANSAS
High visibility rain jacket, Essential, class 3
Codice catalogo KWIN1010122301XL
Nome del fornitore:  FRISTADS KANSAS
High visibility rain jacket, Essential, class 3
High visibility rain jacket, Essential, class 3
arancione fluorescente, XL
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Basic rain jacket made of polyurethane-coated nylon jersey with 'stretch' function.
  • Detachable drawstring hood
  • Buttons and zip
  • Adjustable cuffs
Weight: 170 g/m²
 : EN 471 (3-2), EN 343 (3-2)
Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    XL
  • Colore:
    arancione fluorescente
  • Seq:
    14
  • Tessuto:
    Polyurethane-coated nylon
  • Cat. No.:
    KWIN1010122301XL
  • Genere:
    Unisex
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Rain (waterproof)
  • Peso:
    170 g/m²
  • Modello:
    Class 3
  • Applicazioni per abiti:
    General Purpose
  • Tipo di chiusura:
    Con chiusura a zip