High visibility rain jacket, Essential, class 3
arancione fluorescente, L
KWIN101012230L
Basic rain jacket made of polyurethane-coated nylon jersey with 'stretch' function.
- Detachable drawstring hood
- Buttons and zip
- Adjustable cuffs
Weight: 170 g/m²
: EN 471 (3-2), EN 343 (3-2)
- Taglia dell'abbigliamento:L
- Colore:arancione fluorescente
- Tessuto:Polyurethane-coated nylon
- Cat. No.:KWIN101012230L
- Genere:Unisex
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Rain (waterproof)
- Peso:170 g/m²
- Modello:Class 3
- Applicazioni per abiti:General Purpose
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip