General purpose funnels, PP/PE
11 mm, 80 mm
Codice catalogo BURK9602-0080
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
All-purpose funnels with suspension eyelet for safe filling of containers.
Documents
BURK9602-0060_TDS_EN BURK9602-0160_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø esterno imbuto:80 mm
- Ø esterno stelo:11 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sieve for barrel funnels Ø 50 mm